3,4-Dimethylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,4-Dimethylpyridine
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
L03489.ACEA
332
DKK
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
3,4-Dimethylpyridin ≥98%
3,4-Lutidine
Purity: 98+%
CAS No.: 583-58-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Unpleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 106583
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00006403
Formel:
C₇H₉N Kogepunkt: 163…164 °C Smeltepunkt: –11 °C Massefylde: 0,955 Flammepunkt: 47 °C (116 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006403 CAS-nummer: 583-58-4 EINECS: 209-511-5 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |