2,3-Dimethylpyridin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03697.14 L03697.22 L03697.36
L03697.14EA 356 DKK
L03697.14 L03697.22 L03697.36
2,3-Dimethylpyridin ≥99%
2,3-Lutidine
Purity: 99% CAS No.: 583-61-9 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5080 Odour: Unpleasant Melting Point: -17° Boiling Point: 160-161° Beilstein Reference: 106418 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00009605
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 160…161 °C
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 0,948
Flammepunkt: 50 °C (122 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009605
CAS-nummer: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II