2-(3-Phenylpropyl)pyridin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22495.03 B22495.06 B22495.14
B22495.03EA 350 DKK
B22495.03 B22495.06 B22495.14
2-(3-Phenylpropyl)pyridin ≥99%
2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 2110-18-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 142-143°/1mm MDL No.: MFCD00191237
Formel: C₁₄H₁₅N
Molekylvægt: 197.28 g/mol
Kogepunkt: 142…143 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1.017
Flammepunkt: 100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191237
CAS-nummer: 2110-18-1
EINECS: 218-300-7