4-Picolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methylpyridin, γ-Picolin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
8.07049.0100EA 278 DKK
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
4-Picolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molekylvægt: 93.13 g/mol
Kogepunkt: 144.9
Smeltepunkt: 3
Massefylde: 0.9547 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN nummer: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C