4-Picolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Methylpyridin, γ-Picolin
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
A15595.0FEA
1810
DKK
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
4-Picolin ≥98%
4-Picolin
Purity: 98%
CAS No.: 108-89-4
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
pH: 10-11
Melting Point: 3°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104586
Merck Reference: 14,7402
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006440
Formel:
C₆H₇N Molekylvægt: 93.13 g/mol Kogepunkt: 144…145 °C Smeltepunkt: 3 Massefylde: 0.957 Flammepunkt: 39 °C (102 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006440 CAS-nummer: 108-89-4 EINECS: 203-626-4 UN nummer: 2313 ADR: 3 III Merck Index: 12,07556 |