4-Picolin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 517 DKK
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Picolin 99%
4-Picolin
Formel: C₆H₇N
Kogepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: 39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN nummer: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %