3-Picolin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Methylpyridin, β-Picolin
A14012.0F
A14012.AE
A14012.0FEA
1790
DKK
A14012.0F
A14012.AE
3-Picolin ≥99%
3-Picolin
Purity: 99%
CAS No.: 108-99-6
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5055
Melting Point: -18°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1366
Merck Reference: 14,7401
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006402
Formel:
C₆H₇N Kogepunkt: 143…144 °C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 0,955 Flammepunkt: 36 °C (96 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006402 CAS-nummer: 108-99-6 EINECS: 203-636-9 UN nummer: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,7401 |