3-Picolin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methylpyridin, β-Picolin
131130010 131132500 131135000 131130025
ACRO131130010EA 575 DKK
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000 ACRO131130025
3-Picolin 99%
3-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molekylvægt: 93.13 g/mol
Kogepunkt: 143…144 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0.95 g/cm³
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006402
CAS-nummer: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN nummer: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07485
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %