2-Picolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Methylpyridin, α-Picolin
A10847.0F
A10847.AE
A10847.AP
A10847.0FEA
1590
DKK
A10847.0F
A10847.AE
A10847.AP
2-Picolin ≥98%
2-Picolin
Purity: 98+%
CAS No.: 109-06-8
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -70°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 104581
Merck Reference: 14,7400
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006332
Formel:
C₆H₇N Molekylvægt: 93.13 g/mol Kogepunkt: 128…129 °C Smeltepunkt: –70 °C Massefylde: 0.944 Flammepunkt: 26 °C (78 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006332 CAS-nummer: 109-06-8 EINECS: 203-643-7 UN nummer: 2313 ADR: 3 III Merck Index: 12,07554 |