2-Picolin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylpyridin, α-Picolin
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 574 DKK
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Picolin 98%
2-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molekylvægt: 93.13 g/mol
Kogepunkt: 129.5
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0.94 g/cm³
Flammepunkt: 28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006332
CAS-nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07554
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %