3-(Trifluormethyl)pyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L17280.03
L17280.06
L17280.03EA
1400
DKK
L17280.03
L17280.06
3-(Trifluormethyl)pyridin ≥97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3796-23-4
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4173
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1563102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00100032
Formel:
C₆H₄F₃N Molekylvægt: 147.1 g/mol Kogepunkt: 111…114 °C Massefylde: 1.28 Flammepunkt: 19 °C (66 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00100032 CAS-nummer: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |