2-Chlor-6-methylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Chloro-2-picoline
B20174.06
B20174.14
B20174.06EA
802
DKK
B20174.06
B20174.14
2-Chlor-6-methylpyridin ≥98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 18368-63-3
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5265
Boiling Point: 64-68°/10mm
Beilstein Reference: 107187
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006245
Formel:
C₆H₆ClN Molekylvægt: 127.57 g/mol Kogepunkt: 64…68 °C (10 mmHg) Massefylde: 1.167 Flammepunkt: 73 °C (163 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006245 CAS-nummer: 18368-63-3 EINECS: 242-241-6 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |