2-Brom-6-methylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
L20018.06
L20018.14
L20018.06EA
1070
DKK
L20018.06
L20018.14
2-Brom-6-methylpyridin ≥98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 5315-25-3
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5625
Boiling Point: 102-103°/20mm
Beilstein Reference: 107322
MDL No.: MFCD00040743
Formel:
C₆H₆BrN Molekylvægt: 172.02 g/mol Kogepunkt: 102…103 °C (20 mmHg) Massefylde: 1.512 Flammepunkt: 97 °C (206 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040743 CAS-nummer: 5315-25-3 EINECS: 226-173-4 |