2-Brom-5-methylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
347170050 347170250
ACRO347170050EA 468 DKK
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Brom-5-methylpyridin 98%
2-Bromo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 95…96 °C (12,5 mmHg)
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: 103 °C
MDL Number: MFCD00209553
CAS-nummer: 3510-66-5