Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Azabenzene, Azine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07462.1000 1.07462.2500 1.07462.6026 1.07462.9190
1.07462.1000EA 1840 DKK
1.07462.1000 1.07462.2500 1.07462.6026 1.07462.9190
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molekylvægt: 79.1 g/mol
Kogepunkt: 115
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 17
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN nummer: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM