Pyridin 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Azabenzene, Azine
131780010
131780025
131780500
131780250
ACRO131780010EA
973
DKK
ACRO131780010
ACRO131780025
ACRO131780500
ACRO131780250
Pyridin 99+%, extra pure
Pyridine
Formel:
C₅H₅N Molekylvægt: 79.1 g/mol Kogepunkt: 115…116 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –42 °C Massefylde: 0.978 g/cm³ Flammepunkt: 17 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN nummer: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤40 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.02 % |