2-Methoxypyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13675.14 A13675.22 A13675.36
A13675.14EA 400 DKK
A13675.14 A13675.22 A13675.36
2-Methoxypyridin ≥98%
2-Methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 1628-89-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 108189 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006262
Formel: C₆H₇NO
Kogepunkt: 142…143 °C
Massefylde: 1,046
Flammepunkt: 32 °C (89 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006262
CAS-nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN nummer: 3271
ADR: 3,III