3,4-Diaminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 275 DKK
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
Kogepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 218…219 °C
Flammepunkt: 240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006401
CAS-nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03006
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C