2,3-Diaminopyridin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 868 DKK
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridin til syntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
Kogepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006319
CAS-nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol