2,3-Diaminopyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14618.22 A14618.06 A14618.14
A14618.22EA 7060 DKK
A14618.22 A14618.06 A14618.14
2,3-Diaminopyridin 98%
2,3-Diaminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 452-58-4 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 110-114° Boiling Point: 195°/55mm Beilstein Reference: 109869 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006319
Formel: C₅H₇N₃
Kogepunkt: 195 °C (55 mmHg)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Flammepunkt: 205 °C (401 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006319
CAS-nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II