4-Aminopyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12405.0B A12405.18 A12405.30
A12405.0BEA 10230 DKK
A12405.0B A12405.18 A12405.30
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 273…274 °C
Smeltepunkt: 157…161 °C
Massefylde: 1,26
Flammepunkt: 164 °C (327 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3933