4-Aminopyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
104570050 104570250 104571000 104570010
ACRO104570050EA 199 DKK
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000 ACRO104570010
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 273 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 157…161 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %