2-Aminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500
8.01113.0100EA 572 DKK
8.01113.0100 8.01113.0500
2-Aminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 210,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 50…52 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C