3-Iodpyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
137440010 137440100
ACRO137440010EA 286 DKK
ACRO137440010 ACRO137440100
3-Iodpyridin 99%
3-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Molekylvægt: 205 g/mol
Kogepunkt: 90…92 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Flammepunkt: 106 °C
MDL Number: MFCD00023553
CAS-nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %