2,6-Dichlor-3-nitropyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21255.09
B21255.18
B21255.30
B21255.09EA
675
DKK
B21255.09
B21255.18
B21255.30
2,6-Dichlor-3-nitropyridin ≥97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 16013-85-7
Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2
Formula Weight: 192.99
Flash Point:
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Smeltepunkt: 62…65 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006234 CAS-nummer: 16013-85-7 EINECS: 240-151-1 |