3-Chlorpyridin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24316.09
B24316.18
B24316.09EA
397
DKK
B24316.09
B24316.18
3-Chlorpyridin ≥99%
3-Chloropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 626-60-8
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 105744
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006375
Formel:
C₅H₄ClN Kogepunkt: 147…149 °C Massefylde: 1,205 Flammepunkt: 53 °C (127 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006375 CAS-nummer: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |