2,3,5,6-Tetrachlorpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19458.03 L19458.06 L19458.14
L19458.03EA 168 DKK
L19458.03 L19458.06 L19458.14
2,3,5,6-Tetrachlorpyridin ≥98%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 2402-79-1 Molecular Formula: C5HCl4N Formula Weight: 216.88 Flash Point: 188°(370°F) Melting Point: 89-93° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 129639 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00092428
Formel: C₅HCl₄N
Molekylvægt: 216.88 g/mol
Kogepunkt: 250…252 °C
Smeltepunkt: 89…93 °C
Flammepunkt: 188 °C (370 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092428
CAS-nummer: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN nummer: 3077
ADR: 9 III