5-Brom-2-chlorpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24862.06 B24862.14
B24862.06EA 423 DKK
B24862.06 B24862.14
5-Brom-2-chlorpyridin ≥98%
5-Brom-2-chlorpyridin
Purity: 98% CAS No.: 53939-30-3 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 108887
Formel: C₅H₃BrClN
Kogepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318951
CAS-nummer: 53939-30-3