3-Brom-2-chlorpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
360650050 360650250
ACRO360650050EA 332 DKK
ACRO360650050 ACRO360650250
3-Brom-2-chlorpyridin 98%
3-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Kogepunkt: 97 °C (1,3kPa)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234007
CAS-nummer: 52200-48-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %