3,5-Dibrompyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10875.06 A10875.14 A10875.22
A10875.06EA 866 DKK
A10875.06 A10875.14 A10875.22
3,5-Dibrompyridin ≥98%
3,5-Dibromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 625-92-3 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 108477
Formel: C₅H₃Br₂N
Kogepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014634
CAS-nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4