3,5-Dibrompyridin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 889 DKK
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibrompyridin 98+%
3,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Kogepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Flammepunkt: >115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014634
CAS-nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %