2,6-Dibrompyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15397.14 A15397.22 A15397.36
A15397.14EA 675 DKK
A15397.14 A15397.22 A15397.36
2,6-Dibrompyridin ≥98%
2,6-Dibromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 626-05-1 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Flash Point: 213°(415°F) Odour: Recognizable Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 108922 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006223
Formel: C₅H₃Br₂N
Kogepunkt: 255 °C
Smeltepunkt: 117…120 °C
Flammepunkt: 213 °C (415 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006223
CAS-nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II