2,5-Dibrompyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10937.18 A10937.09
A10937.18EA 2160 DKK
A10937.18 A10937.09
2,5-Dibrompyridin ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 624-28-2 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 249° MDL No.: MFCD00006221
Formel: C₅H₃Br₂N
Kogepunkt: 249 °C
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006221
CAS-nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6