2,3-Dibrompyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19527.14
L19527.03
L19527.06
L19527.14EA
5430
DKK
L19527.14
L19527.03
L19527.06
2,3-Dibrompyridin ≥97%
2,3-Dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13534-89-9
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 58-60°
Boiling Point: 249-250°
MDL No.: MFCD00234014
Formel:
C₅H₃Br₂N Kogepunkt: 249…250 °C Smeltepunkt: 58…60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234014 CAS-nummer: 13534-89-9 |