Tetrahydrofuran, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
87369-100ML
87369-500ML
87369-100MLEA
394
DKK
87369-100ML
87369-500ML
Tetrahydrofuran, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O Molekylvægt: 72.11 g/mol Kogepunkt: 66 Smeltepunkt: –108.5 °C Massefylde: 0.888 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –21.5 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS-nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN nummer: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |