2,7-Dimethylnaphthalen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21704.01 B21704.03
B21704.01EA 879 DKK
B21704.01 B21704.03
2,7-Dimethylnaphthalen ≥99%
2,7-Dimethylnaphthalen
Purity: 99% CAS No.: 582-16-1 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 262-264° MDL No.: MFCD00004121
Formel: C₁₂H₁₂
Kogepunkt: 262…264 °C
Smeltepunkt: 96…98 °C
Massefylde: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004121
CAS-nummer: 582-16-1
EINECS: 209-477-1