2,3-Dimethylnaphthalen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L08386.03 L08386.06
L08386.03EA 806 DKK
L08386.03 L08386.06
2,3-Dimethylnaphthalen ≥97%
2,3-Dimethylnaphthalen
Purity: 97% CAS No.: 581-40-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 103-106° Boiling Point: 265-268° MDL No.: MFCD00004119
Formel: C₁₂H₁₂
Kogepunkt: 265…268 °C
Smeltepunkt: 103…106 °C
Massefylde: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004119
CAS-nummer: 581-40-8
EINECS: 209-463-5