1,2-Dimethylnaphthalen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L09774.03
L09774.MD
L09774.03EA
992
DKK
L09774.03
L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalen ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalen
Purity: 98%
CAS No.: 573-98-8
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₂ Kogepunkt: 266…267 °C Massefylde: 1,013 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004035 CAS-nummer: 573-98-8 EINECS: 209-364-7 |