2-(Brommethyl)naphthalen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24568.06 B24568.14 B24568.22
B24568.06EA 513 DKK
B24568.06 B24568.14 B24568.22
2-(Brommethyl)naphthalen 96%
2-(Brommethyl)naphthalen
Purity: 96% CAS No.: 939-26-4 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 213°/100mm Beilstein Reference: 636546 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004123
Formel: C₁₁H₉Br
Molekylvægt: 221.1 g/mol
Kogepunkt: 213 °C (100 mmHg)
Smeltepunkt: 51…55 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004123
CAS-nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II