2-(Brommethyl)naphthalen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 393 DKK
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Brommethyl)naphthalen 96%
2-(Brommethyl)naphthalen
Formel: C₁₁H₉Br
Kogepunkt: 213 °C (100 mmHg)
Smeltepunkt: 52…57 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004123
CAS-nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %