2-Naphtol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: β-Naphtol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
8.22290.0250EA 369 DKK
8.22290.0250 8.22290.1000 8.22290.9060 8.22290.9025
2-Naphtol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Naphtol
Formel: C₁₀H₈O
Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004067
CAS-nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 121.6 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Boiling Point 294.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (30 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C