2-Naphtol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: β-Naphtol
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 569 DKK
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naphtol 98%
2-Naphtol
Formel: C₁₀H₈O
Kogepunkt: 285…286 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 120…124 °C
Massefylde: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004067
CAS-nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %