1-Naphtol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Naphtol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
8.22289.0250EA 414 DKK
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
1-Naphtol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Naphtol
Formel: C₁₀H₈O
Kogepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 94 °C
Massefylde: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003930
CAS-nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 94 - 96 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (94 °C)
Flash Point 125 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials