1-Naphtol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Naphtol
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 235 DKK
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naphtol 99+%
1-Naphtol
Formel: C₁₀H₈O
Kogepunkt: 278…280 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 95…97 °C
Massefylde: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003930
CAS-nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %