2-Chlornaphthalen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
404840050 404840250
ACRO404840050EA 1300 DKK
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Chlornaphthalen 99%
2-Chlornaphthalen
Formel: C₁₀H₇Cl
Kogepunkt: 256 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 57…60 °C
Massefylde: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Flammepunkt: 125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035731
CAS-nummer: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %