2,6-Naphthalendicarboxylsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A16868.06
A16868.14
A16868.22
A16868.06EA
894
DKK
A16868.06
A16868.14
A16868.22
2,6-Naphthalendicarboxylsyre ≥98%
2,6-Naphthalendicarboxylsyre
Purity: 98+%
CAS No.: 1141-38-4
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₈O₄ Kogepunkt: 422 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004105 CAS-nummer: 1141-38-4 EINECS: 214-527-0 |