2-Bromnaphthalen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
179710050 179710250 179711000
ACRO179710050EA 301 DKK
ACRO179710050 ACRO179710250 ACRO179711000
2-Bromnaphthalen 99%
2-Bromnaphthalen
Formel: C₁₀H₇Br
Kogepunkt: 281…282 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 53…57 °C
Massefylde: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004051
CAS-nummer: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 13,01411
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %