Jernselenid ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
31112.18
31112.09
31112.18EA
11330
DKK
31112.18
31112.09
Jernselenid ≥99.9% (metals basis)
Jernselenid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1310-32-3
Molecular Formula: FeSe
Formula Weight: 134.81
Physical Form: -40 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016085
Formel:
FeSe Smeltepunkt: 965 °C Massefylde: 4,72 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016085 CAS-nummer: 1310-32-3 EINECS: 215-177-1 UN nummer: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04103 |