Osmiumtetraoxid

Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Osmiumsyre

31251.01 31251.02 31251.03
SERA31251.01EA 0 DKK
SERA31251.01 SERA31251.02 SERA31251.03
Osmiumtetraoxid
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
Molekylvægt: 254.23 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: 40
Massefylde: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN nummer: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR