Osmiumtetraoxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Osmiumsyre
8371.1 8371.2 8371.3
ROTH8371.1EA 0 DKK
ROTH8371.1 ROTH8371.2 ROTH8371.3
Osmiumtetraoxid
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
Molekylvægt: 254.23 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: 40
Massefylde: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN nummer: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962